Principaux documents
SAB5700709
Sigma-Aldrich
Anti-CREB1 antibody produced in rabbit
Synonyme(s) :
CREB, CREB-1, CREB1
100 μL
371,00 €
371,00 €
Disponible pour expédition le28 avril 2025Détails
Changer de vue
100 μL
371,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
371,00 €
Disponible pour expédition le28 avril 2025Détails
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
25
35
36
Espèces réactives
rat, human, mouse
Concentration
1.26 mg/ml
Technique(s)
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:50-1:200
immunoprecipitation (IP): 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:2000
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CREB1(1385)
Description générale
This gene encodes a transcription factor that is a member of the leucine zipper family of DNA binding proteins. This protein binds as a homodimer to the cAMP-responsive element, an octameric palindrome. The protein is phosphorylated by several protein kinases, and induces transcription of genes in response to hormonal stimulation of the cAMP pathway. Alternate splicing of this gene results in several transcript variants encoding different isoforms.
Immunogène
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-341 of human CREB1 (NP_604391.1).
Forme physique
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Stockage et stabilité
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable