Principaux documents
SAB5700671
Sigma-Aldrich
Anti-RAB27B antibody produced in rabbit
Synonyme(s) :
C25KG, RAB27B
100 μL
371,00 €
371,00 €
Check Cart for Availability
Changer de vue
100 μL
371,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
371,00 €
Check Cart for Availability
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
24
Espèces réactives
mouse, human, rat
Concentration
2.71 mg/ml
Technique(s)
western blot: 1:500-1:2000
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... RAB27B(5874)
Immunogène
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-218 of human RAB27B (NP_004154.2).
Forme physique
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Stockage et stabilité
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable