Merck
Toutes les photos(6)
Principaux documents
SAB5700223
Sigma-Aldrich
Anti-GNA13 antibody produced in rabbit
Synonyme(s) :
G13, GNA13
100 μL
315,00 €
315,00 €
Date d'expédition estimée le27 avril 2025
Changer de vue
100 μL
315,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.43
315,00 €
Date d'expédition estimée le27 avril 2025
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
33
44
Espèces réactives
rat, human, mouse
Concentration
3.94 mg/ml
Technique(s)
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:100-1:200
western blot: 1:500-1:2000
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... GNA13(10672)
Immunogène
Recombinant protein of human GNA13
Forme physique
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Stockage et stabilité
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable