Merck
Toutes les photos(5)
Principaux documents
SAB5700112
Sigma-Aldrich
Anti-GIT1 antibody produced in rabbit
Synonyme(s) :
GIT1
100 μL
315,00 €
315,00 €
Date d'expédition estimée le15 avril 2025
Changer de vue
100 μL
315,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.43
315,00 €
Date d'expédition estimée le15 avril 2025
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
19
84
85
Espèces réactives
human, rat, mouse
Concentration
1.16 mg/ml
Technique(s)
immunofluorescence: 1:50-1:200
western blot: 1:200-1:2000
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... GIT1(28964)
Catégories apparentées
Immunogène
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 460-640 of human GIT1 (NP_054749.2).
Forme physique
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Stockage et stabilité
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable