SAB5500166
Anti-Progesterone Receptor antibody, Rabbit monoclonal
recombinant, expressed in proprietary host, clone SP42, tissue culture supernatant
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in proprietary host
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
tissue culture supernatant
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
SP42, monoclonal
Espèces réactives
human (tested)
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
bovine, pig, rabbit
Technique(s)
immunohistochemistry: 1:400
Isotype
IgG
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PGR(5241)
Description générale
Immunogène
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable