SAB5300460
Monoclonal Anti-G6PD antibody produced in mouse
clone 2H7, ascites fluid
Synonyme(s) :
G6PD1
492,00 €
Date d'expédition estimée le15 mai 2025
About This Item
492,00 €
Date d'expédition estimée le15 mai 2025
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2H7, monoclonal
Poids mol.
59 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
direct ELISA: 1:10,000
flow cytometry: 1:200-1:400
immunohistochemistry: 1:200-1:1,000
western blot: 1:500-1:2,000
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... G6PD(2539)
Immunogène
Mouse monoclonal antibody raised against G6PD
Forme physique
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable