SAB5300290
Monoclonal Anti-GATA4 antibody produced in mouse
clone 6H10, ascites fluid
Synonyme(s) :
MGC126629
About This Item
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
6H10, monoclonal
Poids mol.
46 kDa
Espèces réactives
mouse, human
Technique(s)
direct ELISA: 1:10,000
western blot: 1:500-1:2,000
Isotype
IgG2b
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... GATA4(2626)
Immunogène
Mouse monoclonal antibody raised against GATA4
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable