SAB5300222
Monoclonal Anti-PPP1CA antibody produced in mouse
clone 5E9, ascites fluid
Synonyme(s) :
PP-1A, PP1alpha, PPP1A
418,00 €
About This Item
418,00 €
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
5E9, monoclonal
Poids mol.
38 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
direct ELISA: 1:10,000
western blot: 1:500-1:2,000
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... PPP1CA(5499)
Immunogène
Mouse monoclonal antibody raised against PPP1CA
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable