SAB5300170
Monoclonal Anti-Influenza B virus Nucleoprotein antibody produced in mouse
clone 1A2A11, ascites fluid
Synonyme(s) :
N/A
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1A2A11, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
direct ELISA: 1:10,000
western blot: 1:500-1:2,000
Isotype
IgG2b
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Immunogène
Mouse monoclonal antibody raised against Influenza B virus Nucleoprotein
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable