SAB5300110
Monoclonal Anti-EEF2 antibody produced in mouse
clone 5B6, ascites fluid
Synonyme(s) :
EEF-2, EEF2, EF2
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
5B6, monoclonal
Poids mol.
95 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
direct ELISA: 1:10,000
immunohistochemistry: 1:200-1:1,000
indirect immunofluorescence: 1:200-1:1,000
western blot: 1:500-1:2,000
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... EEF2(1938)
Immunogène
Mouse monoclonal antibody raised against EEF2
Forme physique
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable