SAB5202253
Monoclonal Anti-GABA A Receptor-PerCP antibody produced in mouse
clone S415-24
About This Item
Source biologique
mouse
Conjugué
Peridinin-Chlorophyll-Protein Complex
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
S415-24, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
55 kDa
Espèces réactives
mouse, human
Concentration
1.0 mg/mL
Technique(s)
immunofluorescence: 1:100
western blot: 1:1000
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... GABRA5(2558)
Immunogène
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2