Principaux documents
SAB5200813
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-Synaptotagmin-7 - Percp antibody produced in mouse
clone S275-14, purified immunoglobulin
Synonyme(s) :
Anti- SYT7, Anti-IPCA-7, Anti-PCANAP7, Anti-SytVII
100 μG
568,00 €
568,00 €
Date d'expédition estimée le30 avril 2025
Changer de vue
100 μG
568,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.43
568,00 €
Date d'expédition estimée le30 avril 2025
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
Peridinin-Chlorophyll-Protein Complex
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
S275-14, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen predicted mol wt 45 kDa
Espèces réactives
rat, mouse
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2b
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Syt7(54525)
Immunogène
Fusion protein amino acids 150-239 (Cytoplasmic C2A domain) of mouse Synaptotagmin-7
Caractéristiques et avantages
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Forme physique
PBS pH7.4, 50% glycerol, 0.09% sodium azide
Clause de non-responsabilité
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable