SAB5200721
Monoclonal Anti-Mglur1/5 - Hrp antibody produced in mouse
clone S75-33, purified immunoglobulin
Synonyme(s) :
Anti-GRM5, Anti-Metabotropic glutamate receptor 5 variant F, Anti-metabotropic glutamate receptor 5
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
peroxidase conjugate
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
S75-33, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen predicted mol wt 130 kDa
Espèces réactives
rat, human, mouse
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2a
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
rat ... Grm5(24418)
Immunogène
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable