SAB5200121
Monoclonal Anti-Trap1 - Atto 680 antibody produced in mouse
clone 3H4-2H6, purified immunoglobulin
Synonyme(s) :
Anti-Heat shock protein 75, Anti-Hsp75, Anti-Hsp90L, Anti-TNFR associated protein 1
About This Item
Source biologique
mouse
Conjugué
Atto 680 conjugate
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3H4-2H6, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen predicted mol wt 75 kDa
Espèces réactives
rat, human
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... TRAP1(10131)
Spécificité
Immunogène
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable