SAB5100010
Imprint®ChIP-Validated Anti-Acetyl-Histone H3 (Ac-Lys27) (H3K27ac) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
Anti-HIST1H3A H3FA, Anti-HIST1H3B H3FL, Anti-HIST1H3C H3FC, Anti-HIST1H3D H3FB, Anti-HIST1H3E H3FD
About This Item
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
~17 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
ChIP: suitable
immunoblotting: suitable
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... H3C1(8350)
Qualité
Forme physique
Informations légales
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable