SAB4701005
Monoclonal Anti-Neurofilament H antibody produced in mouse
clone NF-05
Synonyme(s) :
CMT2CC, NEFH, NFH
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
NF-05, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès
NM_021076
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... NEFH(4744)
Description générale
Immunogène
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable