SAB4700934
Monoclonal Anti-CD222/IGF2 receptor/CIMPR antibody produced in mouse
clone MEM-238
Synonyme(s) :
CIMPR, IGF2R, M6P-R, MPR1, MPR300
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
MEM-238, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
nonhuman primates, human
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
flow cytometry: 4 μg/mL
Numéro d'accès
P11717
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... IGF2R(3482)
Description générale
Immunogène
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable