SAB4700660
Monoclonal Anti-HLA-DR-DP-PE antibody produced in mouse
clone HL-38, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
phycoerythrin (R-PE) conjugate
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
HL-38, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
flow cytometry: suitable
Isotype
IgG2a
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... HLA-DRA(3122)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Application
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable