SAB4700600
Monoclonal Anti-SIT1-PE antibody produced in hamster
clone SIT-01, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-SIT
406,00 €
Date d'expédition estimée le14 mai 2025
About This Item
406,00 €
Date d'expédition estimée le14 mai 2025
Source biologique
hamster
Niveau de qualité
Conjugué
phycoerythrin (R-PE) conjugate
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
SIT-01, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Concentration
0.1 mg/mL
Technique(s)
flow cytometry: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SIT1(27240)
Description générale
Immunogène
Application
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable