SAB4700428
Monoclonal Anti-CD46 antibody produced in mouse
clone MEM-258, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-Membrane Cofactor Protein
About This Item
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
MEM-258, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
bovine, human
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
flow cytometry: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Informations sur le gène
human ... CD46(4179)
Description générale
Immunogène
Application
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable