SAB4504734
Anti-phospho-TOB1 (pSer164) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
Anti-APRO5, Anti-APRO6, Anti-PIG49, Anti-TOB, Anti-TROB, Anti-TROB1
459,00 €
Date d'expédition estimée le24 mai 2025
About This Item
459,00 €
Date d'expédition estimée le24 mai 2025
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 38 kDa
Espèces réactives
human, rat, mouse
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
ELISA: 1:5000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pSer164)
Informations sur le gène
human ... TOB1(10140)
1 of 4
Cet article | SAB4500042 | HPA047839 | SAB1406935 |
---|---|---|---|
biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit | biological source mouse |
Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form purified immunoglobulin |
species reactivity human, rat, mouse | species reactivity rat, mouse, human | species reactivity human | species reactivity human |
shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in dry ice |
Immunogène
Immunogen Range: 130-179
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable