Principaux documents
SAB4504603
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-AKT1/3 (pTyr437/434) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
100 μG
344,00 €
344,00 €
Check Cart for Availability
Changer de vue
100 μG
344,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
344,00 €
Check Cart for Availability
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 55 kDa
Espèces réactives
mouse, rat, human
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
ELISA: 1:20000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pTyr437/pTyr434)
Informations sur le gène
Immunogène
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human AKT1/3 around the phosphorylation site of Tyr437/434.
Immunogen Range: 406-455
Caractéristiques et avantages
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Forme physique
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable