SAB4503625
Anti-TCEAL1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
Nuclear phosphoprotein p21/SIIR, TCEA-like protein 1, TCEAL1, Transcription elongation factor A protein-like 1, Transcription elongation factor S-II protein-like 1
About This Item
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 18 kDa
Espèces réactives
mouse, human, rat
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
ELISA: 1:10000
western blot: 1:500-1:1000
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TCEAL1(9338)
Description générale
Immunogène
Immunogen Range: 91-140
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable