SAB4503090
Anti-XPA antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
DNA repair protein complementing XP-A cells, XPA, XPAC, Xeroderma pigmentosum group A-complementing protein
345,00 €
Date d'expédition estimée le28 mai 2025
About This Item
345,00 €
Date d'expédition estimée le28 mai 2025
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 31 kDa
Espèces réactives
mouse, human
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
ELISA: 1:5000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... XPA(7507)
Description générale
Immunogène
Immunogen Range: 211-260
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable