SAB4502562
Anti-RAD21 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
Double-strand-break repair protein rad21 homolog, Hhr21, NXP-1, Nuclear matrix protein 1, SCC1 homolog
391,00 €
About This Item
391,00 €
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 71 kDa
Espèces réactives
mouse, human
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
ELISA: 1:1000
western blot: 1:500-1:1000
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... RAD21(5885)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Immunogen Range: 521-570
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable