Principaux documents
SAB4502318
Sigma-Aldrich
Anti-PPP4R1L antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
PPP4R1L, Serine/threonine-protein phosphatase 4 regulatory subunit 1-like
100 μG
345,00 €
345,00 €
Date d'expédition estimée le22 mai 2025
Changer de vue
100 μG
345,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
345,00 €
Date d'expédition estimée le22 mai 2025
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 49 kDa
Espèces réactives
human
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
ELISA: 1:10000
western blot: 1:500-1:1000
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PPP4R1L(55370)
Catégories apparentées
Description générale
Anti-PPP4R1L Antibody detects endogenous levels of total PPP4R1L protein.
Immunogène
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human PPP4R1L.
Immunogen Range: 191-240
Caractéristiques et avantages
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Forme physique
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable