Principaux documents
SAB4502120
Sigma-Aldrich
Anti-ARMX1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
ALEX1, ARM protein lost in epithelial cancers on chromosome X 1, ARMCX1, Armadillo repeat-containing X-linked protein 1, Protein ALEX1
100 μG
345,00 €
345,00 €
Date d'expédition estimée le13 mai 2025
Changer de vue
100 μG
345,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
345,00 €
Date d'expédition estimée le13 mai 2025
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 49 kDa
Espèces réactives
human
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
ELISA: 1:20000
western blot: 1:500-1:1000
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ARMCX1(51309)
Description générale
Anti-ARMX1 Antibody detects endogenous levels of total ARMX1 protein.
Immunogène
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human ARMX1.
Immunogen Range: 1-50
Caractéristiques et avantages
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Forme physique
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable