SAB4502094
Anti-MRPS16 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
28S ribosomal protein S16 mitochondrial, MRP-S16, S16mt
345,00 €
Date d'expédition estimée le01 juin 2025
About This Item
345,00 €
Date d'expédition estimée le01 juin 2025
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 15 kDa
Espèces réactives
human, mouse
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
ELISA: 1:40000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MRPS16(51021)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Immunogen Range: 81-130
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable