SAB4500530
Anti-ADRA1A antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
α 1A-adrenoceptor, α 1A-adrenoreceptor, α-1A adrenergic receptor, α-1C adrenergic receptor, α-adrenergic receptor 1c
345,00 €
About This Item
345,00 €
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 51 kDa
Espèces réactives
human, mouse, rat
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
ELISA: 1:10000
immunofluorescence: 1:100-1:500
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... ADRA1A(148)
Description générale
Immunogène
Immunogen Range: 136-185
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable