Principaux documents
SAB4500297
Sigma-Aldrich
Anti-BAD (Cleaved-Asp71) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
BBC2, BCL-X/BCL-2 binding protein, BCL2 ANTAGONIST OF CELL DEATH, BCL2-antagonist of cell death protein, BCL2L8
100 μG
391,00 €
391,00 €
Date d'expédition estimée le11 mai 2025
Changer de vue
100 μG
391,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
391,00 €
Date d'expédition estimée le11 mai 2025
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 20 kDa
Espèces réactives
mouse, rat
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
ELISA: 1:20000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
proteolytically cleaved (Asp71)
Informations sur le gène
mouse ... BAD(12015)
Description générale
Anti-BAD (Cleaved-Asp71) Antibody detects endogenous levels of fragment of activated BAD (Cleaved-Asp71) protein.
Immunogène
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from mouse BAD.
Immunogen Range: 21-70
Caractéristiques et avantages
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Forme physique
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable