Principaux documents
SAB4500212
Sigma-Aldrich
Anti-HIBADH antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
3-hydroxyisobutyrate dehydrogenase, HIBADH
100 μG
345,00 €
345,00 €
Check Cart for Availability
Changer de vue
100 μG
345,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
345,00 €
Check Cart for Availability
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 35 kDa
Espèces réactives
human, rat, mouse
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
ELISA: 1:10000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... HIBADH(11112)
Description générale
Anti-HIBADH Antibody detects endogenous levels of total HIBADH protein.
Immunogène
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human HIBADH.
Immunogen Range: 281-330
Caractéristiques et avantages
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Forme physique
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable