SAB4500141
Anti-CELF-1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
Bruno-like protein 2, CELF-1, CUG triplet repeat RNA-binding protein 1, CUG-BP1, RNA-binding protein BRUNOL-2
345,00 €
Date d'expédition estimée le24 avril 2025
About This Item
345,00 €
Date d'expédition estimée le24 avril 2025
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 52 kDa
Espèces réactives
mouse, human, rat
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
ELISA: 1:40000
western blot: 1:500-1:1000
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CELF1(10658)
Description générale
Immunogène
Immunogen Range: 71-120
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable