Principaux documents
SAB4301801
Sigma-Aldrich
Anti-TUBB
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
CDCBM6, OK/SW-cl.56, TUBB1, TUBB5
100 μL
280,00 €
280,00 €
Check Cart for Availability
Un anticorps recombinant, sans conservateur, est disponible pour votre cible. Essayez ZRB1416
Changer de vue
100 μL
280,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
280,00 €
Check Cart for Availability
Un anticorps recombinant, sans conservateur, est disponible pour votre cible. Essayez ZRB1416
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Espèces réactives
human, mouse
Technique(s)
immunohistochemistry: 1: 20-100
western blot: 1:200-1:1000
Numéro d'accès
BC001938
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TUBB(203068)
Immunogène
Full length fusion protein
Caractéristiques et avantages
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Forme physique
Rabbit IgG in pH7.4 PBS, 0.05% NaN3, 40% Glycerol.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable