Principaux documents
SAB4301581
Sigma-Aldrich
Anti-Retinoic Acid Receptor A (Phospho-SER77)
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
NR1B1, RAR-alpha, RRA, Retinoic acid receptor alpha, retinoic acid receptor alpha
100 μL
435,00 €
435,00 €
Check Cart for Availability
Changer de vue
100 μL
435,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
435,00 €
Check Cart for Availability
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Espèces réactives
rat, human, mouse
Technique(s)
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:3000
Numéro d'accès
BC008727
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pSer77)
Informations sur le gène
human ... RARA(5914)
Immunogène
Peptide sequence around phosphorylation site of serine 77 (P-P-S(p)-P-P) derived from Human Retinoic Acid Receptor α.
Caractéristiques et avantages
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Forme physique
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable