SAB4300385
Anti-RB1 (Ab-795) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
Anti-OSRC antibody produced in rabbit, Anti-RB antibody produced in rabbit, Anti-p105-Rb antibody produced in rabbit, Anti-pRb antibody produced in rabbit, Anti-retinoblastoma 1 antibody produced in rabbit
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
~110 kDa
Espèces réactives
human
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
western blot: 1:500-1:1000
Isotype
IgG
Séquence immunogène
(P-S-S-P-L)
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... RB1(5925)
Description générale
Immunogène
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Description de la cible
Forme physique
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable