SAB4300118
Anti-phospho-LCK (pTyr394) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
Anti-YT16 antibody produced in rabbit, Anti-lymphocyte-specific protein tyrosine kinase antibody produced in rabbit, Anti-p56lck antibody produced in rabbit, Anti-pp58lck antibody produced in rabbit
485,00 €
About This Item
485,00 €
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
~56 kDa
Espèces réactives
mouse, rat, human
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
western blot: 1:500-1:1000
Isotype
IgG
Séquence immunogène
(N-E-YP-T-A)
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pTyr394)
Informations sur le gène
human ... LCK(3932)
Immunogène
Caractéristiques et avantages
Description de la cible
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable