SAB4300028
Anti-phospho-MEF2A (pThr312) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
Anti-ADCAD1 antibody produced in rabbit, Anti-RSRFC4 antibody produced in rabbit, Anti-RSRFC9 antibody produced in rabbit, Anti-myocyte enhancer factor 2A antibody produced in rabbit
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
~54 kDa
Espèces réactives
human, rat, mouse
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:100
indirect immunofluorescence: 1:100-1:200
Isotype
IgG
Séquence immunogène
(L-A-TP-P-V)
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pThr312)
Informations sur le gène
human ... MEF2A(4205)
Catégories apparentées
Immunogène
Caractéristiques et avantages
Description de la cible
Forme physique
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable