SAB4200379
Anti-JMY antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
Anti-Junction mediating and regulatory protein, Anti-p53 cofactor
About This Item
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~120 kDa
Espèces réactives
human
Concentration
~1.0 mg/mL
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg using lysates of human WiDr cells.
indirect immunofluorescence: 1-2 μg/mL using human HeLa cells.
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using whole extracts of human WiDr cells
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... JMY(133746)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunofluorescence.
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Stockage et stabilité
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable