SAB4200353
Anti-acetyl-Histone H4 [Ac-Lys12] antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Synonyme(s) :
Anti-H4, Anti-H4K12ac, Anti-HIST4H4, Anti-Histone cluster 4
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
IgG fraction of antiserum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~12 kDa
Espèces réactives
mouse, rat, human
Technique(s)
immunohistochemistry: 1:100-1:200 using formalin-fixed paraffin-embedded human breast carcinoma
indirect immunofluorescence: 1:250-1:500 using HeLa cells
western blot: 1:500-1:1000 using NIH3T3 cell lysates
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
acetylation (Lys12)
Informations sur le gène
human ... HIST3H3(8290)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Application
- immunoblotting
- immunofluorescence
- immunohistochemistry
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable