SAB4200319
Anti-PTPRA antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL
Synonyme(s) :
Anti-LRP, Anti-PTPA, Anti-PTPRL2, Anti-PTPase-α, Anti-Tyrosine protein phosphatase receptor type α
About This Item
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~90 kDa
Espèces réactives
mouse, human
Concentration
~1.0 mg/mL
Technique(s)
indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using paraformaldehyde fixed HUVEC cells.
western blot: 0.25-0.5 μg/mL using lysates of NIH-3T3 or PC12 cells.
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PTPRA(5786)
mouse ... PTPRA(19262)
Description générale
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable