SAB4200146
Anti-AMSH-LP / STAMBPL1 (C-terminal) antibody produced in rabbit
~1 mg/mL, affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
Anti-ALMalpha, Anti-AMSH-FP, Anti-AMSH-like protease, Anti-STAM binding protein-like 1, Anti-associated molecule with the SH3 domain of STAM (AMSH) like protein
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~50 kDa
Espèces réactives
monkey, canine, human, rat, bovine, mouse
Conditionnement
antibody small pack of 25 μL
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using human HeLa cells
western blot: 2.5-5.0 μg/mL using whole extracts of mouse NIH-3T3 cells
western blot: 5-10 μg/mL using using whole extracts of rat NRK cells
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... STAMBPL1(57559)
mouse ... Stambpl1(76630)
Catégories apparentées
Description générale
Application
- immunoblotting
- immunofluorescence
- western blotting
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable