SAB4200075
Anti-VAC14 (C-terminal) antibody produced in rabbit
~1.5 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-ArPIKfyve, Anti-TAX1-binding protein 2, Anti-TAX1BP2, Anti-TAX1BP2 TAX-reactive protein x, Anti-TRX
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~82 kDa
Espèces réactives
rat, mouse, human
Conditionnement
antibody small pack of 25 μL
Concentration
~1.5 mg/mL
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): 10-15 μg using A431 cell lysates
indirect immunofluorescence: 8-16 μg/mL using HeLa cells
western blot: 1-2 μg/mL using extracts of mouse brain (S1 fraction) or rat brain (S1 fraction)
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... VAC14(55697)
rat ... Vac14(307842)
Description générale
Spécificité
Application
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunofluorescence
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Stockage et stabilité
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable