SAB4200036
Anti-ITCH antibody produced in rabbit
~1.5 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-AIP4, Anti-Atrophin-1-interacting protein 4, Anti-Itchy E3 ubiquitin protein ligase homolog, Anti-NAPP1, Anti-NFE2-associated polypeptide 1
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~112 kDa
Espèces réactives
monkey, human
Concentration
~1.5 mg/mL
Technique(s)
western blot: 1.5-3.0 μg/mL using Jurkat and COS7 cell extracts
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ITCH(83737)
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Stockage et stabilité
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable