SAB3501025
Anti-PANX1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
500,00 €
Date d'expédition estimée le29 mai 2025
About This Item
500,00 €
Date d'expédition estimée le29 mai 2025
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
predicted mol wt 47 kDa
Espèces réactives
mouse, rat, human
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
ELISA: suitable
immunoblotting: suitable
immunofluorescence: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PANX1(24145)
Immunogène
Caractéristiques et avantages
Liaison
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable