SAB3501005
Anti-MYBPC1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
Anti-LCCS4, Anti-MYBPCC, Anti-MYBPCS, Anti-MYOTREM, Anti-ssMyBP-C
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
mouse, human, rat
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
ELISA: suitable
immunoblotting: suitable
immunofluorescence: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MYBPC1(4604)
Immunogène
Caractéristiques et avantages
Liaison
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable