SAB3500536
Anti-HVCN1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-HV1, Anti-Hydrogen voltage-gated channel 1, Anti-VSOP, Anti-Voltage sensor domain-only protein
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
predicted mol wt 30 kDa
Espèces réactives
rat, human, mouse
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... HVCN1(84329)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Liaison
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable