Documents
SAB3500139
Sigma-Aldrich
Anti-TCC52 antibody produced in chicken
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-CT102, Anti-DCAF12, Anti-DDB1 and CUL4 associated factor 12, Anti-Testis cancer centrosome-related protein 52, Anti-WDR40A
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
chicken
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
rat, mouse, human
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... DCAF12(25853)
Catégories apparentées
Immunogène
TCC52 antibody was raised against a 15 amino acid peptide near the carboxy terminus of human TCC52.
Caractéristiques et avantages
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Liaison
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP3500139.
Forme physique
Supplied in PBS with 0.02% sodium azide.
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable