Principaux documents
SAB2900382
Sigma-Aldrich
Anti-GBL antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
50 μG
435,00 €
435,00 €
Check Cart for Availability
Changer de vue
50 μG
435,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
435,00 €
Check Cart for Availability
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
mouse, human, rat
Technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MLST8(64223)
Immunogène
Synthetic peptide from human MLST8 / GBL.
Forme physique
Solution in phosphate-buffered saline containing 0.02% sodium azide.
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable