Principaux documents
SAB2900360
Sigma-Aldrich
Anti-C1QTNF7 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
C1QTNF7, CTRP7
50 μG
485,00 €
485,00 €
Date d'expédition estimée le23 avril 2025
Changer de vue
50 μG
485,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
485,00 €
Date d'expédition estimée le23 avril 2025
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
mouse, human, rat
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
Immunogène
Synthetic peptide from human C1QTNF7 / CTRP7.
Caractéristiques et avantages
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Forme physique
Solution in phosphate-buffered saline containing 0.02% sodium azide.
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable