SAB2702324
Monoclonal Anti-CARD12 antibody produced in mouse
clone GT1387, affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
AIFEC, CARD12, CLAN, CLAN1
About This Item
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
GT1387, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
116kDa
Espèces réactives
human
Concentration
1mg/mL
Technique(s)
western blot: 1:1000-1:10000
Isotype
IgG2a
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... NLRC4(58484)
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Autres remarques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable